Potassio fluoruro diidrato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
FK·2H₂O Punto di ebollizione: 156 °C Punto di fusione: 41 °C Densità: 2,454 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00149929 CAS Number: 13455-21-5 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III |