Stampa…
Poly(vinylidene fluoride)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 21.9 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formula: (-CH₂CF₂-)n
Punto di fusione: 155…165 °C
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084470
CAS Number: 24937-79-9