Stampa…
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699709
CAS Number: 103999-77-5