N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
7-Fluoro-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
PC6246-1G
PC6246-250MG
PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA
1230
EUR
APOSPC6246-1G
APOSPC6246-250MG
APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Formula:
C₁₃H₁₅BFNO₄ Peso molecolare: 279,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11109422 CAS Number: 1000068-65-4 |