Stampa…
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134577
CAS Number: 23779-96-6