Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Formula: C₉H₇F₃O
Punto di ebollizione: 51…52 °C/2mmHg
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068171
CAS Number: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3,III