Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅F₃S Punto di ebollizione: 140…142 °C Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040839 CAS Number: 456-56-4 EINECS: 207-270-0 UN: 1993 ADR: 3,III |