N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Punto di fusione: 101…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000404 CAS Number: 37595-74-7 |