5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆F₃NO Punto di ebollizione: 78 °C/0,6mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00085180 CAS Number: 175205-48-8 |