Stampa…
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CF₃
Punto di ebollizione: 57…59 °C/2mmHg
Densità: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004498
CAS Number: 340-05-6
EINECS: 206-429-1