α-Toluenesulfonilfluoruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Formula:
C₇H₇FO₂S Punto di fusione: 92…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS Number: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |