Stampa…
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 127 EUR
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569538
CAS Number: 314-46-5