Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC6220K-25G
PC6220K-5G
PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA
161
EUR
APOSPC6220K-25G
APOSPC6220K-5G
APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formula:
C₁₂F₂₄O₄ Peso molecolare: 664,09 g/mol Punto di ebollizione: 158…161 °C Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084743 CAS Number: 27639-98-1 UN: 3265 ADR: 8,II |