Stampa…
Tris(perfluorobutyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 87.6 EUR
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Formula: C₁₂F₂₇N
Punto di ebollizione: 170…180 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000436
CAS Number: 311-89-7
EINECS: 206-223-1