Stampa…
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6219E-1G PC6219E-5G
APOSPC6219E-1GEA 125 EUR
APOSPC6219E-1G APOSPC6219E-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 95%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride
Balance other HFPO oligomer acid fluorides
Formula: C₁₅F₃₀O₅
Punto di ebollizione: 200…203 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054660
CAS Number: 34761-47-2
UN: 3265
ADR: 8,II