Stampa…
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6218J-1G PC6218J-25G PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol
Formula: C₁₄H₃F₂₇O
Punto di ebollizione: 211 °C/100mmHg
Punto di fusione: 125…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153264
CAS Number: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III