Stampa…
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6218-1G PC6218-5G PC6218-25G
APOSPC6218-1GEA 29 EUR
APOSPC6218-1G APOSPC6218-5G APOSPC6218-25G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇ClF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571100
CAS Number: 256529-43-8