Stampa…
Perfluorotetradecane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6216-1G PC6216-5G
APOSPC6216-1GEA 111 EUR
APOSPC6216-1G APOSPC6216-5G
Perfluorotetradecane
Perfluorotetradecane
Formula: C₁₄F₃₀
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013571
CAS Number: 307-62-0
EINECS: 206-206-9