Stampa…
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 174 EUR
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Formula: C₁₀H₂F₁₆O₄
Punto di ebollizione: 225 °C/60mmHg
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042365
CAS Number: 307-78-8