Stampa…
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 108 EUR
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Punto di fusione: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263729
CAS Number: 401-85-4