Stampa…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 148 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040906
CAS Number: 330-17-6