Stampa…
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042494
CAS Number: 393-38-4