2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₄BrF₄N Punto di fusione: 24…29 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973755 CAS Number: 193090-60-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |