Stampa…
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Peso molecolare: 156,1112 g/mol
Punto di fusione: 214…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11846515
CAS Number: 860296-12-4