Stampa…
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 161 EUR
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Peso molecolare: 239,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631585
CAS Number: 86845-28-5