Stampa…
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 EUR
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formula: C7H6FNO2
Peso molecolare: 155.1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797827
CAS Number: 914223-43-1