Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6186-1G PC6186-25G PC6186-5G
APOSPC6186-1GEA 82.8 EUR
APOSPC6186-1G APOSPC6186-25G APOSPC6186-5G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol 97%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formula: C₅H₃F₉O
Punto di ebollizione: 110…111 °C
Densità: 1,664 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236714
CAS Number: 355-28-2