Stampa…
Nonafluorovaleric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 108 EUR
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formula: C₅HF₉O₂
Punto di ebollizione: 82 °C/85mmHg
Densità: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040211
CAS Number: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II