1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6181E-25G
PC6181E-5G
APOSPC6181E-25GEA
343
EUR
APOSPC6181E-25G
APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane
Formula:
C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si Punto di ebollizione: 112 °C/16mmHg Densità: 1,457 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153261 CAS Number: 85857-16-5 EINECS: 288-657-1 |