Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Punto di fusione: 116…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787468
CAS Number: 320-31-0