Stampa…
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 299 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703523
CAS Number: 1086379-75-0