Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl ester, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formula: C₁₂H₉F₁₃O₂
Peso molecolare: 432,18 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/8mmHg
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077580
CAS Number: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9