Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 161 EUR
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Formula: C₈H₄F₁₃I
Peso molecolare: 474 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Punto di fusione: 20…21 °C
Densità: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039410
CAS Number: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1