Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6167E-1G PC6167E-25G PC6167E-5G
APOSPC6167E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6167E-1G APOSPC6167E-25G APOSPC6167E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formula: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Punto di ebollizione: 189…191 °C
Densità: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042359
CAS Number: 102488-47-1
UN: 2986
ADR: 8+3,II