Stampa…
1-Bromoperfluorooctane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 198 EUR
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromoperfluorooctane 98%
1-Bromoperfluorooctane
Formula: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Peso molecolare: 498,96 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042082
CAS Number: 423-55-2
EINECS: 207-028-4