Stampa…
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 78.6 EUR
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formula: C₁₁H₇F₁₃O₂
Peso molecolare: 418,154 g/mol
Punto di ebollizione: 76…80 °C/8mmHg
Densità: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042351
CAS Number: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8