Stampa…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6163-100G PC6163-25G PC6163-500G
APOSPC6163-100GEA 219 EUR
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G APOSPC6163-500G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Formula: C₈H₃F₁₃
Peso molecolare: 346,09 g/mol
Punto di ebollizione: 106…107 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039249
CAS Number: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II