Stampa…
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC6156-1G PC6156-500MG PC6156-5G
APOSPC6156-1GEA 207 EUR
APOSPC6156-1G APOSPC6156-500MG APOSPC6156-5G
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇FN₂OS
Peso molecolare: 210,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11643395
CAS Number: 1098351-44-0