Stampa…
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 71.3 EUR
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025928
CAS Number: 1160474-86-1