3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC6146-1G
PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA
219
EUR
APOSPC6146-1G
APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Formula:
C₆H₆FNO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025945 CAS Number: 349-64-4 |