Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6143-1G PC6143-250MG PC6143-100MG
APOSPC6143-1GEA 701 EUR
APOSPC6143-1G APOSPC6143-250MG APOSPC6143-100MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid
Formula: C₈H₅F₁₃O₃S
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042455
CAS Number: 27619-97-2
UN: 3261
ADR: 8,III