3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11111688 CAS Number: 503172-42-7 |