6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6141-1G
PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA
314
EUR
APOSPC6141-1G
APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ Punto di fusione: 106…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11111691 CAS Number: 150780-40-8 |