Stampa…
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-octadecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 348 EUR
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
Formula: C₁₈H₃F₃₅O
Punto di ebollizione: 211 °C/100mmHg
Punto di fusione: 152…156 °C
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236627
CAS Number: 242142-82-1