Stampa…
Perfluorooctadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 313 EUR
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Formula: C₁₈HF₃₅O₂
Punto di ebollizione: 235 °C/100mmHg
Punto di fusione: 163…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198021
CAS Number: 16517-11-6
EINECS: 240-582-5
UN: 3261
ADR: 8,III