Stampa…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151.14 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094340
CAS Number: 227609-85-0