Stampa…
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formula: C8H4FNO2
Punto di fusione: 187…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094339
CAS Number: 171050-06-9