1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6123X-1G
PC6123X-5G
PC6123X-25G
APOSPC6123X-1GEA
72.5
EUR
APOSPC6123X-1G
APOSPC6123X-5G
APOSPC6123X-25G
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol
Formula:
C₉H₇F₁₃O₂ Punto di ebollizione: 120…130 °C Punto di fusione: 63…64 °C Flash Pt: >150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042262 CAS Number: 107650-06-6 |