Stampa…
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 20.5 EUR
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formula: C₆F₁₂
Punto di ebollizione: 49 °C
Densità: 1,5873 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153253
CAS Number: 2070-70-4