Stampa…
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 118 EUR
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane
Formula: C₆F₁₄
Peso molecolare: 338,04 g/mol
Punto di ebollizione: 58,2 °C
Punto di fusione: < –150 °C
Densità: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059905
CAS Number: 355-04-4
EINECS: 206-575-6